Läs mer
Trajan™ BP624 GC Kapillärkolonner
Beskrivning
- Polär fas
- EPA organisk analys (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idealisk för miljöanalyser, flyktiga organiska ämnen, alkoholanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 230/240 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Filmtjocklek | 1.8μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |