Läs mer
Trajan™ BP624 GC Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
30 m
30 mm
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
1.2 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Polär fas
- EPA organisk analys (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idealisk för miljöanalyser, flyktiga organiska ämnen, alkoholanalys
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 230/240 °C |
| Typ | BP624 GC Kapillärkolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.22 mm |
| Temperaturområde | 0 °C till 240 °C |
| Filmtjocklek | 1.2 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Polaritet | Hög polar |
| Kvantitet | 1 vardera |