Läs mer
SGE™ GC-kapillärkolonner: Cyanopropylpolysilfenylensiloxan
Beskrivning
Utbud av kolumner som har höga nivåer av robusthet, reproducerbarhet och prestanda
- Låg blödning; hög tröghet för de flesta krävande analyser
- Hög toleransnivå för ogynnsamma förhållanden och prover
- Tillverkad enligt exakta specifikationer, vilket säkerställer reproducerbarhet från kolumn till kolumn
- forte BPX-70 (70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan)— MS-premium kolonn med låg blödning med en polaritet som har utformats för analys av fettsyrametylester (FAME)
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.22 mm |
| Stationär fas | 70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan |
| För användning med (applikation) | FAMEs analys, cis/trans-isomeranalys |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 50 °C till 250 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Förpackningsmaterial | BPX70 |
| Polaritet | Polär |