Läs mer
SGE™ GC-kapillärkolonner: Cyanopropylpolysilfenylensiloxan
Produktkod. 12614955
Change view
Längd (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Partikelstorlek:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Partikelstorlek unitSize
12614955 10 m 0.1 mm 0,2μ m 0,2μ m Varje
10310611 50 m 0.22 mm 0,25μ m 0,25μ m Varje
10461201 30 m 0.22 mm 0,25μ m 0,25μ m Varje
10451041 30 m 0.53 mm 0,5μ m 0,5μ m Varje
10422191 25 m 0.22 mm 0,25μ m 0,25μ m Varje
10451201 50 m 0.32 mm 0,25μ m 0,25μ m Varje
10731032 60 m 0.22 mm 0,25μ m 0,25μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12614955 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 054600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbud av kolumner som har höga nivåer av robusthet, reproducerbarhet och prestanda
  • Låg blödning; hög tröghet för de flesta krävande analyser
  • Hög toleransnivå för ogynnsamma förhållanden och prover
  • Tillverkad enligt exakta specifikationer, vilket säkerställer reproducerbarhet från kolumn till kolumn
  • forte BPX-70 (70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan)— MS-premium kolonn med låg blödning med en polaritet som har utformats för analys av fettsyrametylester (FAME)
Specifikationer
Max. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) Inre 0.1 mm
Stationär fas 70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan
För användning med (applikation) GC/MS, cis/trans-isomeranalys
Partikelstorlek 0,2μ m
Temperaturområde 50 °C till 250 °C
Filmtjocklek 0,2μ m
Längd (metrisk) 10 m
Förpackningsmaterial BPX70
Polaritet Polär