Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC deaktiverat inloppsfoder Direkt rakt igenom foder För Agilent 7890
Produktkod. 12944071
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12944071 1,2 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 12944071 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 092224
Beräknad leverans: 22-12-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Agilent instrument
Specifications
Diameter (metrisk) Inre 1,2 mm
Längd (metrisk) 78.5 mm
Produkttyp Rakt igenom liner
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm