Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Deaktiverad Inlet Liner Split Quartz Wool För Agilent 7890
Produktkod. 12997131
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12997131 4 mm Varje
1 options
Produktkod. 12997131 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 09200101
Beräknad leverans: 04-11-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Agilent instrument
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Längd (metrisk) 78.5 mm
Produkttyp Inloppsliner med kvartsull