Läs mer
SGE Analytical Science™ GC deaktiverat inloppsfoder
Produktkod. 12907141
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,0 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12907141 4,0 mm Varje
1 options
Produktkod. 12907141 Leverantör SGE Analytical Science™ Leverantörsnummer 09200201
Beräknad leverans: 09-12-2026
Använd dessa liners för en mängd olika applikationer. SGE Analytical Science™ GC-deaktiverade inloppsfoder testas för aktivitet med EPA 8081B-metoden, vilket säkerställer att varje sats av inloppsfoder har mindre än 3 % Endrin-nedbrytning.
  • GC deaktiverat inloppsfoder för Agilent S/S
  • Avaktiverad med hög temperatur (> °400 C) gasfasreagens
  • Split/Splitless Focusliner
  • 4,0 mm ID
  • Batchcertifikat medföljer varje förpackning
Specifikationer
Produkttyp GC deaktiverat inloppsfoder
För användning med (applikation) Agilent Instrument
Längd (metrisk) 78.5 mm
Diameter (metrisk) Inre 4,0 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm