Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC deaktiverat inloppsfoder Split/Splitless med Single Taper Quartz Wool För Agilent 7890
Produktkod. 12923961
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12923961 4 mm Varje
1 options
Produktkod. 12923961 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 09201901
Beräknad leverans: 21-12-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Agilent instrument
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Längd (metrisk) 78.5 mm
Produkttyp Split/Splitless med enkel konisk (kvarts ull) inloppsliner
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm