Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC deaktiverat inloppsfoder Split/Splitless Tapered
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (metrisk) | 78.5 mm |
| Produkttyp | Split / Splitless inloppsfoder, infälld svanhals (kvartsull) |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |