Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC deaktiverat inloppsfoder Split rakt igenom foder För Agilent 7890
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Agilent instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Längd (metrisk) | 78.5 mm |
| Produkttyp | Delad, rak innerliner |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |