Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Deactivated Inlet Liner Splitless Raight-Through Liner Kvartsull För Agilent 7890
Produktkod. 12927141
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12927141 2 mm Varje
1 options
Produktkod. 12927141 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 09200401
Beräknad leverans: 13-11-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
    Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Agilent Technologies instrument
Specifikationer
Produkttyp GC Inlet Liner, Split / Splitless Quartz, Straight Through Inlet Liner
Längd (metrisk) 78.5 mm
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.1 mm
För användning med (utrustning) Agilent Technologies Instrument