Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC-hylsa OGF16-16 grafit i ett stycke 1/16 tum x 1/16 tum passningsstorlek x hålstorlek SGE
För användning med (utrustning):
1/16 tum. Beslag
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enkel att använda
- Bildar pålitlig tätning
- Återanvändbar
- Mjukt material, ger ett mjukt grepp mot kapillärkolonnen
- Låga utsläpp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | GC Ferrule |
| Beskrivning | 1/16 tum. ID-hål |
| Diameter (engelska) Insida | 1/16 tum. |
| Längd (metrisk) | 3.7 mm |
| Bredd (metrisk) | 3.2 mm |
| För användning med (utrustning) | 1/16 tum. Beslag |
| Material | Grafit |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Insida | 1.59 mm |