Läs mer
Trajan™ Tätningsring för GC-hylsa
Produktkod. 10578102
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,59 mm
6,35 mm
Längd (metrisk):
1,7 mm
2,2 mm
Bredd (metrisk):
3,2 mm
9,9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10578102 6,35 mm 2,2 mm 9,9 mm Varje
15298873 1,59 mm 1,7 mm 3,2 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10578102 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 0726003
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätningsring av grafit för användning med GC-hylsor
  • För användning med GC-hylsor
  • 100 % grafit tätningsring för 1/4 tums beslag
  • Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6,35 mm
Längd (metrisk) 2,2 mm
Material 100 % grafit
Typ Tätningsring
Bredd (metrisk) 9,9 mm