Läs mer
Trajan™ Tätningsring för GC-hylsa
Beskrivning
- För användning med GC-hylsor
- 100 % grafit tätningsring för 1/4 tums beslag
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,59 mm |
| Längd (metrisk) | 1,7 mm |
| Material | 100 % grafit |
| Max. Temperatur (metrisk) | 450 °C |
| Produkttyp | Tätningsring |
| Bredd (metrisk) | 3,2 mm |