Läs mer
Trajan™ Tätningsring för GC-hylsa
Produktkod. p-8447000
Diameter (metrisk) Inre:
1,59 mm
6,35 mm
Längd (metrisk):
1,7 mm
2,2 mm
Bredd (metrisk):
3,2 mm
9,9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10578102
Brand: Trajan™ 0726003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätningsring av grafit för användning med GC-hylsor
  • För användning med GC-hylsor
  • 100 % grafit tätningsring för 1/4 tums beslag
  • Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6,35 mm
Längd (metrisk) 2,2 mm
Material 100 % grafit
Typ Tätningsring
Bredd (metrisk) 9,9 mm