Läs mer
SGE™ Tillbehör för GC Inlet Liner
Beskrivning
- Viton™ O-ring —Kan användas upp till temperaturer på 300 C (°572 °F)
- Grafittätningsringar Kan —användas upp till temperaturer på 450 °C (842 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | SGE GC-inloppsfodertillbehör |
| För användning med (applikation) | Grafit tätningsring |
| Temperatur (metrisk) Max | 450 °C |
| För användning med (utrustning) | För alla liners utom SG092004 och SG092235 Agilent och Thermo Spåra 1300 |