Läs mer
SGE™ Tillbehör för GC Inlet Liner
Produktkod. 12945711
Change view
För användning med (utrustning):
För Varian 1078 och 1079 injektorer
För alla liners utom SG092004 och SG092235 Agilent och Thermo Spåra 1300
Perkin-Elmer, Lämplig för 6,2 mm OD inloppsfoder
För användning med (applikation):
Grafit tätningsring
Viton O-ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) För användning med (applikation) unitSize
12945711 Perkin-Elmer, Lämplig för 6,2 mm OD inloppsfoder Viton O-ring Paket med 10
10085360 För alla liners utom SG092004 och SG092235 Agilent och Thermo Spåra 1300 Grafit tätningsring Varje
10113022 För Varian 1078 och 1079 injektorer Grafit tätningsring Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12945711 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 0726536
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med GC-inloppsfoder
  • Viton™ O-ring —Kan användas upp till temperaturer på 300 C (°572 °F)
  • Grafittätningsringar Kan —användas upp till temperaturer på 450 °C (842 °F)
Specifikationer
Typ SGE GC-inloppsfodertillbehör
För användning med (applikation) Viton O-ring
Temperatur (metrisk) Max 300 °C
För användning med (utrustning) Perkin-Elmer, Lämplig för 6,2 mm OD inloppsfoder