Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Large Volume Injection (Lvi) Sintrat glas
Produktkod. 12954081
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12954081 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 12954081 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 092245
Beräknad leverans: 30-12-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Varian instrument
Spezifikation
Produkttyp Stor volyminjektion (LVI ) Liner
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 54 mm
Diameter (metrisk) Inre 1.8, 3.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
För användning med (utrustning) Varian GC Instruments
Liner material Sintrat glas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.