Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC inloppsfoder packad kolonn för Agilent packade kolonner 1,8 mm ID, 3 mm OD, 92 mm längd SGE
Produktkod. 12994071
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12994071 1,8 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 12994071 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 092235
Beräknad leverans: 04-11-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Agilent instrument
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1,8 mm
Längd (metrisk) 92 mm
Produkttyp 1,8 mm I.D. Packad kolonnliner
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm