Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Split/Splitless med Single Taper Quartz Wool För Agilent Ac Control Injector 4mm ID
Produktkod. 12904071
Change view
Kvantitet:
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12904071 25/förpackning Paket med 25
1 options
Produktkod. 12904071 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 092218
Beräknad leverans: 11-01-2027
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
    Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Produkttyp GC Inlet Liner, Split/Splitless med enkel kona (kvartsull)
Kvantitet 25/förpackning
Längd (metrisk) 78.5 mm
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm