Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Splitless Raight-Through Liner för Perkinelmer Autosystem & Clarus 500 2 mm ID
Produktkod. 12954041
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12954041 2 mm Varje
1 options
Produktkod. 12954041 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 09210301
Beräknad leverans: 04-11-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med PerkinElmer instrument
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Längd (metrisk) 92 mm
Produkttyp Split-lös, rak genomgående inloppsliner
Diameter (metrisk) Yttre 6.2 mm