Läs mer
Trajan™ GC Inlopp Liners
Produktkod. 12664935
Diameter (metrisk) Inre:
0,75 mm
3 mm
3,4 mm
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6,2 mm
6,3 mm
8 mm
Längd (metrisk):
54 mm
78,5 mm
92 mm
95 mm
105 mm
Produkttyp:
Inloppsfoder
Split/Splitless FocusLiner
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12664935
Brand: Trajan™ 092038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med GC-instrument
  • Alla liners avaktiveras med hög temperatur (°420 C [788 °F]) gasfas deaktivering
  • Levereras i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
  • Reducerade aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i prover
FocusLiners™
  • Inkludera två avsmalnande sektioner som säkrar kvartsullspluggen för optimal avtorkning av nålspetsen och provöverföring —förhindrar också kvartsull från att förskjutas mot skiljeväggen eller trycka ner i fodret
  • Ger utmärkt reproducerbarhet
  • Resulterar i lägre massdiskriminering
  • Snabb FocusLiners har en smal 2,3 mm ID för användning med 0,1 mm ID —kapillärkolonner smal ID resulterar också i mindre toppbredder
Liners för Split Injection
  • Kvartsull i vissa delade foder främjar analytblandning och resulterar i bättre kvantifiering, ger en stor yta som underlättar förångning av vätskeprov, fungerar som en fälla för att samla upp icke-flyktiga rester från provet och förhindrar provet från att träffa botten av injektorn före förflyktighet
  • Liners för Splitless Injection
    • Avsmalnande i vissa splitless liners minimerar kontakten mellan analyter och botten av injektionsporten– speciellt användbar för mycket aktiva föreningar; kanalisera även analyter till kolonn för en mer robust kolonninstallation
    Specifikationer
    Inkluderar Split/Splitless; Med enkel avsmalning
    Längd (metrisk) 54 mm
    Produkttyp Inloppsfoder
    Diameter (metrisk) Inre 3,4 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 5 mm