Läs mer
Trajan™ GC Inlopp Liners
Diameter (metrisk) Inre:
0,75 mm
3 mm
3,4 mm
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6,2 mm
6,3 mm
8 mm
Längd (metrisk):
54 mm
78,5 mm
92 mm
95 mm
105 mm
Produkttyp:
Inloppsfoder
Split/Splitless FocusLiner
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Varje
Beskrivning
För användning med GC-instrument
- Alla liners avaktiveras med hög temperatur (°420 C [788 °F]) gasfas deaktivering
- Levereras i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
- Reducerade aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i prover
- Inkludera två avsmalnande sektioner som säkrar kvartsullspluggen för optimal avtorkning av nålspetsen och provöverföring —förhindrar också kvartsull från att förskjutas mot skiljeväggen eller trycka ner i fodret
- Ger utmärkt reproducerbarhet
- Resulterar i lägre massdiskriminering
- Snabb FocusLiners har en smal 2,3 mm ID för användning med 0,1 mm ID —kapillärkolonner smal ID resulterar också i mindre toppbredder
- Kvartsull i vissa delade foder främjar analytblandning och resulterar i bättre kvantifiering, ger en stor yta som underlättar förångning av vätskeprov, fungerar som en fälla för att samla upp icke-flyktiga rester från provet och förhindrar provet från att träffa botten av injektorn före förflyktighet
- Avsmalnande i vissa splitless liners minimerar kontakten mellan analyter och botten av injektionsporten– speciellt användbar för mycket aktiva föreningar; kanalisera även analyter till kolonn för en mer robust kolonninstallation
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Produkttyp | Inloppsfoder |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| För användning med (utrustning) | 50 mm Needle |