Läs mer
Trajan™ GC Inlopp Liners
Produktkod. 31927360
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,75 mm
3 mm
3,4 mm
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
6,2 mm
6,3 mm
8 mm
Längd (metrisk):
54 mm
78,5 mm
92 mm
95 mm
105 mm
112 mm
Produkttyp:
Packed Column Liner
SPME-liner
Split FocusLiner
Split Inloppsliner
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless Liner
Split/Splitless avsmalnande FocusLiner
Split/Splitless inloppsliner
Splitless inloppsliner
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Längd (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
31927360 3 mm 6 mm 112 mm Packed Column Liner -
12973981 5 mm 8 mm 105 mm Split FocusLiner Paket med 5
10708534 4 mm 6,2 mm 92 mm Split/Splitless FocusLiner Paket med 5
12963991 3,4 mm 5 mm 95 mm Split/Splitless inloppsliner Paket med 5
12664935 3,4 mm 5 mm 54 mm Split/Splitless inloppsliner Varje
12974021 0,75 mm 5 mm 95 mm SPME-liner Paket med 5
10635473 4 mm 6,2 mm 92 mm Split/Splitless avsmalnande FocusLiner Paket med 5
12934071 4 mm 6,3 mm 78,5 mm Split/Splitless Liner Paket med 25
10085270 5 mm 8 mm 105 mm Splitless inloppsliner Paket med 5
12614935 3,4 mm 5 mm 95 mm Split/Splitless FocusLiner Varje
10013712 3,4 mm 5 mm 95 mm Split/Splitless avsmalnande FocusLiner Paket med 5
10422285 4 mm 6,3 mm 78,5 mm Split Inloppsliner Paket med 25
10310421 3 mm 8 mm 105 mm Splitless inloppsliner Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 31927360 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 092236
Beräknad leverans: 04-01-2027
För användning med GC-instrument
  • Alla liners är deaktiverade med hjälp av högtemperaturdeaktivering (420 °C [788 °F]) i gasfas
  • Levereras i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
  • Färre aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i prover
FocusLiners™
  • Innehåller två avsmalnande sektioner som fixerar kvartsvaddspluggen för optimal avtorkning av nålspetsen och provöverföring—förhindrar även att kvartsvadden förskjuts mot septumet eller trycks ned i linern
  • Ger utmärkt reproducerbarhet
  • Resulterar i lägre massdiskriminering
  • Fast FocusLiners har en smal innerdiameter på 2,3 mm för användning med kapillärkolonner med 0,1 mm innerdiameter—den smala innerdiametern ger även mindre toppbredder
Liners för splitinjektion
  • Kvartsvadd i vissa splitliners främjar blandning av analyter och ger bättre kvantifiering, ger en stor yta som underlättar förångning av vätskeprov, fungerar som en fälla för att samla upp icke-flyktiga rester från provet och förhindrar att provet träffar injektorns botten före förflyktigande
  • Liners för splitless-injektion
    • Avsmalningar i vissa splitless-liners minimerar analyternas kontakt med injektionsportens botten –särskilt användbart för mycket aktiva föreningar; leder även analyter in i kolonnen för en mer robust kolonninstallation
    Specifikationer
    Produkttyp Packed Column Liner
    Längd (metrisk) 112 mm
    Diameter (metrisk) Inre 3 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
    För användning med (utrustning) AutoSystem and Clarus 500