Läs mer
Thermo Scientific™ GC installationssats
Produktkod. 10589165 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Gaskromatografisystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10589165 Gaskromatografisystem Varje
1 options
Produktkod. 10589165 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180888
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg till ett GC-system till din labbbänk med Thermo Scientific™ GC installationssats. De erforderliga slangarna och kopplingarna levereras bekvämt i detta kit.
Innehåller:
Rörskärare; 1/8 x 1/4 tum. brotsch; 7/16 tum. rycka; 1/2 tum. rycka; 1/8 tum. mässing t-shirts, 4; 1/8 tum. mässingsmuttrar, 10; Mässing främre och bakre hylsor, 10; 15,2 m instrumentkvalitet, rengjord 1/8 tum. kopparrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ GC installationssats
Beskrivning GC installationssats
För användning med (applikation) GC
Kvantitet Varje
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.