Läs mer
Thermo Scientific™ GC Liner Tätningsringar för Thermo Scientific™ och Agilent Instrument
Produktkod. 10638905 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Grafit liner tätningsring
Graphite Liner Sealing Ring
Liner tätningsring
Viton Liner tätningsring
För användning med (utrustning):
Agilent 2.0 mm Liners
Agilent Direct Straight Liners
Agilent SSL liners
TRACE 1300 Series GC och Agilent SSL-injektorer
TRACE 1300-serien GC PTV-injektorer
TRACE 1300-serien GC SSL-injektorer
TRACE och FOCUS GC SSL-injektorer
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10638905
Brand: Thermo Scientific™ 290OA241
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Matcha den bästa tätningsringen med injektionsportfodret som används i din Thermo Scientific™ eller Agilent GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Viton Liner tätningsring
Kvantitet 10-pack
Produkttyp Viton Liner tätningsring
För användning med (utrustning) TRACE 1300 Series GC och Agilent SSL-injektorer