Läs mer
Thermo Scientific™ GC Liner Tätningsringar för Thermo Scientific™ och Agilent Instrument
Produktkod. 13415099 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Grafit liner tätningsring
Grafitliner tätningsring
Liner tätningsring
Viton Liner tätningsring
För användning med (utrustning):
Agilent 2,0 mm liners
Agilent Direkta raka linjer
Agilent SSL liners
TRACE 1300 Series GC och Agilent SSL-injektorer
TRACE 1300-serien GC PTV-injektorer
TRACE 1300-serien GC SSL-injektorer
TRACE och FOCUS GC SSL-injektorer
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13415099 Liner tätningsring TRACE 1300-serien GC PTV-injektorer Varje
10561115 Liner tätningsring TRACE och FOCUS GC SSL-injektorer Paket med 10
10479234 Grafitliner tätningsring Agilent Direkta raka linjer Paket med 10
10467894 Grafit liner tätningsring Agilent SSL liners Paket med 10
10259314 Grafitliner tätningsring Agilent 2,0 mm liners Paket med 10
10638905 Viton Liner tätningsring TRACE 1300 Series GC och Agilent SSL-injektorer Paket med 10
15398384 Liner tätningsring TRACE 1300-serien GC SSL-injektorer Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13415099 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29001318
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Matcha den bästa tätningsringen med injektionsportfodret som används i din Thermo Scientific™ eller Agilent GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Liner tätningsring
Beskrivning Liner tätningsring
Kvantitet 1 st
För användning med (utrustning) TRACE 1300-serien GC PTV-injektorer