Läs mer
Thermo Scientific™ GC SMART Sprutor för TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Produktkod. 17647065 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålmätare:
19 G
22 G
23 G
23s G
26 G
26s G
Längd (metrisk) nål:
57 mm
65 mm
85 mm
Produkttyp:
GC Autosampler spruta, Fasad
GC Autosampler spruta, kon
Gastät GC Autosampler spruta, kon
Gastät GC Autosampler-spruta, LC
Gastät GC Autosampler-spruta, konisk
Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17647065
Brand: Thermo Scientific™ 365D0321SM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa GC-sprutor inbäddade med ett ID-chip för att spåra artikel- och partinummer, användning och historik för att öka datasäkerheten och säkerställa systemöverensstämmelse.
Använd den unika tekniken Thermo Scientific™ GC SMART Sprutor som ett spårbart användningsbaserat tillvägagångssätt för gaskromatografi (GC) spruthantering, vilket resulterar i ökad tillförlitlighet, instrumentets drifttid, förtroende för resultaten och full spårbarhet. När den är installerad på en Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART autosampler, den SMART sprutor drar nytta av det unika SMART teknologi: varje spruta är utrustad med ett ID-chip som lagrar information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för den specifika sprutan. Informationen som lagras på chipet kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
SMART sprutor är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
- Få högre förtroende för analysresultat
- Säkerställ felfri användning av sprutor genom automatisk identifiering
- Support GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
- Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
- Förenkla spruthanteringen tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 10μ L FN GT, 26 s G, kon, 85 mm, kolv med PTFE-spets
Nålmätare 26s G
Produkttyp Gastät GC Autosampler spruta, kon
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 85 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH SMART Autosampler, alla TriPlus RSH Instrument och alla PAL3-modeller