Läs mer
Thermo Scientific™ GC SMART Sprutor för TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Produktkod. 17657065 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålmätare:
19 G
22 G
23 G
23s G
26 G
26s G
Längd (metrisk) nål:
57 mm
65 mm
85 mm
Produkttyp:
GC Autosampler spruta, Fasad
GC Autosampler spruta, kon
Gastät GC Autosampler spruta, kon
Gastät GC Autosampler-spruta, LC
Gastät GC Autosampler-spruta, konisk
Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17657065
Brand: Thermo Scientific™ 365D0331SM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa GC-sprutor inbäddade med ett ID-chip för att spåra artikel- och partinummer, användning och historik för att öka datasäkerheten och säkerställa systemöverensstämmelse.
Använd den unika tekniken Thermo Scientific™ GC SMART Sprutor som ett spårbart användningsbaserat tillvägagångssätt för gaskromatografi (GC) spruthantering, vilket resulterar i ökad tillförlitlighet, instrumentets drifttid, förtroende för resultaten och full spårbarhet. När den är installerad på en Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART autosampler, den SMART sprutor drar nytta av det unika SMART teknologi: varje spruta är utrustad med ett ID-chip som lagrar information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för den specifika sprutan. Informationen som lagras på chipet kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
SMART syringes are compatible with all TriPlus™ RSH instruments as well as PAL platforms and AOC-6000 series instruments.
SMART Technology Benefits
- Gain higher confidence in analytical results
- Ensure error free usage of syringes through automatic identification
- Support GLP accreditation with usage history traceability
- Optimize consumption by monitoring of usage conditions and lifetime
- Facilitate syringe management thanks to color-coded health notification dashboard integrated in Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 10 μL FN GT, 26 s G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger
Nålmätare 26s G
Produkttyp Gastät GC Autosampler-spruta, konisk
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Cone
För användning med (utrustning) TriPlus RSH SMART Autosampler, All TriPlus RSH Instruments and All PAL3 Models
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt