Läs mer
Thermo Scientific™ GC SMART Sprutor för TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Produktkod. 17677075 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
2.5 mL
5 ml
10 ml
Nålmätare:
19 G
22 G
23 G
23s G
26 G
26s G
Längd (metrisk) nål:
57 eller 85 mm
57 mm
65 mm
85 mm
Produkttyp:
Avtagbar nålspruta, nål ingår inte
GC Autosampler spruta, Fasad
GC Autosampler spruta, kon
Gastät GC Autosampler Spruta, Cone
Gastät GC Autosampler spruta, kon
Gastät GC Autosampler-spruta, LC
Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål
Unit Size:
Varje
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Nålmätare Längd (metrisk) nål Produkttyp Unit Size
17677075 100 μl 23 G 57 mm Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål -
17627055 0,5μ L 23 G 57 mm GC Autosampler spruta, kon -
17637055 1μ L 23 G 57 mm GC Autosampler spruta, kon -
17647055 5μ L 23s G 85 mm GC Autosampler spruta, kon -
17657055 5μ L 23s G 57 mm GC Autosampler spruta, kon -
17667055 5μ L 26s G 85 mm GC Autosampler spruta, kon -
17677055 5μ L 26s G 57 mm GC Autosampler spruta, kon -
17687055 10 μl 23s G 85 mm GC Autosampler spruta, kon -
17697055 10 μl 23s G 57 mm GC Autosampler spruta, kon -
17607065 10 μl 26s G 85 mm GC Autosampler spruta, kon -
17617065 10 μl 26s G 57 mm GC Autosampler spruta, kon -
17627065 10 μl 23s G 85 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17637065 10 μl 23s G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17647065 10 μl 26s G 85 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17657065 10 μl 26s G 57 mm Gastät GC Autosampler Spruta, Cone -
17667065 10 μl 26s G 57 mm GC Autosampler spruta, Fasad -
17677065 25μ L 23s G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17687065 25μ L 26s G 85 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17697065 25μ L 26s G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17607075 50 μl 23s G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17617075 50 μl 26s G 85 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17627075 50 μl 26s G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17637075 100 μl 23s G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17647075 100 μl 26s G 85 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17657075 100 μl 26s G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17667075 100 μl 23 G 85 mm Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål -
17687075 250μ L 26 G 85 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17697075 250μ L 26 G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17607085 250μ L 23 G 85 mm Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål -
17617085 250μ L 23 G 57 mm Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål -
17627085 500 μL 26 G 85 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17637085 500 μL 26 G 57 mm Gastät GC Autosampler spruta, kon -
17647085 500 μL 23 G 57 mm Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål -
17657085 1 ml 22 G 57 mm Gastät GC Autosampler-spruta, LC -
17667085 1 ml 23 G 65 mm Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål -
17677085 2,5 ml 23 G 65 mm Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål Varje
17687085 5 ml 23 G 65 mm Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål -
17697085 10 ml 19 G 57 mm Gastät GC Autosampler-spruta, LC -
31034046 2.5 mL 22 G 57 eller 85 mm Avtagbar nålspruta, nål ingår inte Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Product Code. 17677075 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 365H2181SM
Beräknad leverans: 18-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd dessa GC-sprutor inbäddade med ett ID-chip för att spåra artikel- och partinummer, användning och historik för att öka datasäkerheten och säkerställa systemöverensstämmelse.
Använd den unika teknologin hos Thermo Scientific™ GC-sprutor SMART som en spårbar användningsbaserad metod för gaskromatografi (GC) spruthantering, vilket resulterar i ökad tillförlitlighet, instrumentets drifttid, förtroende för resultaten och full spårbarhet. När de installeras på en Thermo Scientific™ TriPlus™ SMART RSH autosampler drar sprutorna SMART nytta av den unika SMART teknologin. Varje spruta är utrustad med ett ID-chip som lagrar information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för just den sprutan. Informationen som lagras på chipet kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS mjukvara.
SMART sprutor är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
- Få högre förtroende för analysresultat
- Säkerställ felfri användning av sprutor genom automatisk identifiering
- Support GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
- Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
- Förenkla spruthanteringen tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning 100μ L FN GT, 23 G, sidohål, 57 mm, kolv med PTFE-spets
Nålmätare 23 G
Produkttyp Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) TriPlus RSH SMART Autosampler, alla TriPlus RSH Instrument och alla PAL3-modeller
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.