Läs mer
Thermo Scientific™ GC spruta för CTC
Produktkod. 15294563 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15294563 2,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 15294563 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365L4200
Beräknad leverans: 29-12-2026
Thermo Scientific™ Gastäta GC-sprutor är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
  • Borosilikatglas med metallflänsar
  • Nålar är av rostfritt stål
  • Kolvar är PTFE
  • Fältbeprövad sprutdesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 22s G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, fast nål
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 2,5 ml
Längd (metrisk) nål 56 mm
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) CTC GC Instruments
Anslutningstyp Fast