Läs mer
Thermo Scientific™ GC-sprutor för Agilent Instrument
Produktkod. 10371285 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
Beskrivning:
Avsmalnande
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Beskrivning unitSize
10371285 10 μl Rak Varje
10477314 5μ L Rak Varje
10085624 10 μl Rak Paket med 6
10763464 10 μl Avsmalnande Varje
10187464 10 μl Avsmalnande Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10371285 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365D1571
Kromatografi – månadens erbjudande
Använd kampanjkoden 28105
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför enkelt exakta, exakta och reproducerbara injektioner med Thermo Scientific™ GC-sprutor för Agilent Instrument.
Uppnå exakta, exakta och reproducerbara injektioner enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ GC-sprutor designade speciellt för Agilent™ GC-system. De grova, fälttestade sprutorna är optimerade för septumpiercing och är gjorda av borosilikatglas med metallflänsar av antingen rostfritt stål eller förnicklad mässing.
  • Noggrann, exakt och reproducerbar över en mängd volymer
  • Sprutan med fast nål har ett maximalt temperaturområde på 5° till 70 °C
  • Nålar med en μkapacitet på 5 till 100 L har ett maximalt säkert arbetstryck på 1000psi; 100psi maximalt funktionstryck
  • Nålspets med konisk spets för att förhindra att kolven fastnar med smutsiga prover
  • 42mm längd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rak
Nålmätare 23 G
Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Instruments
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.