Läs mer
Thermo Scientific™ GC-sprutor för TriPlus™ RSH Autosampler
Produktkod. 13414826 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13414826 10 μl Varje
1 options
Produktkod. 13414826 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365D0291
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför enkelt exakta, exakta och reproducerbara injektioner med Thermo Scientific™ GC-sprutor för Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH Autosampler.
Uppnå exakta, exakta och reproducerbara injektioner enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ GC-sprutor för Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH Autosampler. De robusta, fältbeprövade designerna är optimerade för septumpiercing. De är gjorda av borosilikatglas med metallflänsar av antingen rostfritt stål eller nickelpläterad mässing och täcker en rad volymer.
  • Sprutan volymer från 0,5 μL till 5 ml
  • Gastäta alternativ tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 10μ L FN, 26s G, 57 mm
Nålmätare 26s G
Längd (metrisk) 57 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
PTFE tippad kolv Nej