Läs mer
Thermo Scientific™ GC Tool Kit för Agilent Instrument
Produktkod. 13416956 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Agilent GC-MS-instrument
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13416956 Agilent GC-MS-instrument Varje
1 options
Produktkod. 13416956 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180786
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Thermo Scientific™ GC Tool Kit för Agilent Instrument inkluderar vanliga förbrukningsmaterial och verktyg.
Thermo Scientific™ GC Tool Kit för Agilent Instrument inkluderar vanliga förbrukningsmaterial och verktyg.
  • Ersättningar som ingår fungerar som originalinstrumentdelar
  • Reservdelslista ingår för enkel ombeställning
Innehåller:
Kapillärinstallationsmätare, injektornyckel, verktyg för borttagning av septummutter, skiftnycklar i 7/16 x 1/2in. och 1/2 x 9/16 tum. storlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kapillärverktygssats
Beskrivning GC Tool Kit för Agilent Instrument
För användning med (applikation) GC
För användning med (utrustning) Agilent GC-MS-instrument
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.