Läs mer
Thermo Scientific™ GC Verktygssatser för Thermo Scientific Instruments
Produktkod. 10369587 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific och Agilent GC Instruments
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10369587 Thermo Scientific och Agilent GC Instruments Varje
1 options
Produktkod. 10369587 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180784
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Behåll ditt GC-instruments prestanda med Thermo Scientific GC Verktygssatser.
Upprätthåll prestandan för ditt GC-system med Thermo Scientific™ GC Verktygssatser. Skiftnyckelset, en ficklampa, penslar, ett miniborrset och andra verktyg ingår. Kit finns för Thermo Scientific GC och Agilent™ GC-instrument.
Funktioner
  • Ersättningar som ingår fungerar som originalinstrumentdelar
  • Reservdelslista ingår för enkel ombeställning
Innehåller:
Kapillärinstrumentmätare, verktyg för borttagning av foderlock, skiftnycklar i storlekarna 6 x 7 mm, 8 x 10 mm och 16 x 17 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kapillärverktygssats
Beskrivning GC Tool Kit för Thermo Scientific Instruments
För användning med (applikation) GC
För användning med (utrustning) Thermo Scientific och Agilent GC Instruments
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.