Läs mer
- Home
- Products
- Tillbehör för kromatografi
- Kromatografislang
- Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (ej avaktiverad)
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (ej avaktiverad)
Produktkod. 12760740
Change view
Total längd (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Förpackningsstorlek:
10m
25m
Varje
24 product options available for selection
| Produktkod. | Total längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Diameter (metrisk) Yttre | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 12760740 | 1 m | 0,075 mm | 0,363 mm | Varje |
| 15258823 | 10 m | 0,25 mm | 0,15 mm | 10m |
| 15258833 | 10 m | 0,15 mm | 0,285 mm | 10m |
| 15208843 | 10 m | 0,53 mm | 0,68 mm | 10m |
| 15238823 | 10 m | 0,01 mm | 0,285 mm | 10m |
| 15278833 | 25 m | 0,22 mm | 0,363 mm | 25m |
| 12750740 | 1 m | 0,025 mm | 0,363 mm | Varje |
| 13184359 | 1 m | 0,05 mm | 0,363 mm | Varje |
| 15288833 | 10 m | 0,32 mm | 0,43 mm | 10m |
| 15258843 | 1 m | 0,15 mm | 0,363 mm | Varje |
| 15268843 | 1 m | 0,1 mm | 0,363 mm | Varje |
| 15218823 | 10 m | 0,11 mm | 0,17 mm | 10m |
| 15278823 | 10 m | 0,05 mm | 0,22 mm | 10m |
| 15208833 | 10 m | 0,1 mm | 0,2 mm | 10m |
| 15228823 | 25 m | 0,11 mm | 0,17 mm | 25m |
| 15228833 | 25 m | 0,1 mm | 0,363 mm | 25m |
| 15228843 | 10 m | 0,25 mm | 0,363 mm | 10m |
| 15238833 | 10 m | 0,15 mm | 0,22 mm | 10m |
| 15248823 | 10 m | 0,25 mm | 0,285 mm | 10m |
| 15248833 | 25 m | 0,15 mm | 0,22 mm | 25m |
| 15268823 | 10 m | 0,04 mm | 0,14 mm | 10m |
| 15288823 | 10 m | 0,05 mm | 0,15 mm | 10m |
| 15298823 | 10 m | 0,06 mm | 0,22 mm | 10m |
| 15298833 | 25 m | 0,32 mm | 0,43 mm | 25m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Produktkode
12760740
missing translation for 'mfr'
Trajan Scientific and Medical™
missing translation for 'supplierNo'
062712
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Använd kampanjkoden 27992
Beräknad leverans: 30-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Tilføj til indkøbskurv
316.38 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27992" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27992" för att få ditt kampanjpris.
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Högkvalitativ smält kiseldioxidslang
- Slang skyddad med högtemperatur polyimidharts
- Används i ett brett utbud av GC-, LC- och bioteknikapplikationer
Specifications
Specifications
| Typ | Slangar |
| För användning med (applikation) | GC, LC och Bioteknik |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,075 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,363 mm |
| Total längd (metrisk) | 1 m |