Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (ej avaktiverad)
Produktkod. 15208843
Total längd (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.01 mm
0.025 mm
0.04 mm
0.05 mm
0.06 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.11 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.14 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.2 mm
0.22 mm
0.285 mm
0.363 mm
0.43 mm
0.68 mm
Förpackningsstorlek:
10m
25m
Varje
Produktkod. 15208843
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 062481
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att upprätthålla ett högpresterande kromatografisystem
  • Högkvalitativ smält kiseldioxidslang
  • Slang skyddad med högtemperatur polyimidharts
  • Används i ett brett utbud av GC-, LC- och bioteknikapplikationer
Specifikationer
Typ Slangar
För användning med (applikation) GC, LC och Bioteknik
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.68 mm
Total längd (metrisk) 10 m