Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (ej avaktiverad)
Click to view available options
Total längd (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.01 mm
0.025 mm
0.04 mm
0.05 mm
0.06 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.11 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.14 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.2 mm
0.22 mm
0.285 mm
0.363 mm
0.43 mm
0.68 mm
Unit Size:
10m
25m
Varje
Description
- Högkvalitativ smält kiseldioxidslang
- Slang skyddad med högtemperatur polyimidharts
- Används i ett brett utbud av GC-, LC- och bioteknikapplikationer
Specifications
Specifications
| Typ | Slangar |
| För användning med (applikation) | GC, LC och Bioteknik |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.15 mm |
| Total längd (metrisk) | 10 m |