Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (ej avaktiverad)
Produktkod. p-7114372
Total längd (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Förpackningsstorlek:
10m
25m
Varje
Produktkod. 15258823
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 062461
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att upprätthålla ett högpresterande kromatografisystem
  • Högkvalitativ smält kiseldioxidslang
  • Slang skyddad med högtemperatur polyimidharts
  • Används i ett brett utbud av GC-, LC- och bioteknikapplikationer
Specifikationer
Typ Slangar
För användning med (applikation) GC, LC och Bioteknik
Diameter (metrisk) Inre 0,25 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,15 mm
Total längd (metrisk) 10 m