Läs mer
GC7 Sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16496887
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496887 5 mg -
16411109 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16496887 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108314A
MedChemExpress GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GC7 Sulfate
Fysisk form Solid
CAS 150417-90-6
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H22N4O4S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : 3 mg/mL (11.10 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER NC(NCCCCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 270.35
Formel vikt 270.35
Procent renhet 98.0%