Läs mer
Gcase activator 1, MedChemExpress
Produktkod. 16482916
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482916 25 mg 25mg
16453938 10 mg -
16430297 50 mg -
16404966 100 mg -
16436657 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16482916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104038
MedChemExpress Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gcase activator 1
Fysisk form Solid
CAS 1919820-28-2
Färg White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H30N4O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (139.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2N=C(C)C=C(C)N2N=C1)N[C@@H]3CC[C@@H](OCCCCC)CC3
Molekylvikt (g/mol) 358.48
Formel vikt 358.48
Procent renhet 98.77%