Läs mer
GCET2 Antibody (HGAL/2834), DyLight 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18631500 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18631500 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18631500 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324293UV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
GCET2 Monoclonal antibody specifically detects GCET2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GCET2
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona HGAL/2834
Konjugera DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias GAL, GCAT2, germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein, germinal center expressed transcript 2, Germinal center-associated lymphoma protein, HGAL, MGC40441
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human GCET2 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 257144
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ