Läs mer
Novus Biologicals™ GCFC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18468288 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18468288 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18468288 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00094104T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål GCFC1
Synonym BM020, C21orf66, chromosome 21 open reading frame 66, FLJ90561, fSAP105, functional spliceosome-associated protein 105, GCFCFSAP105, GC-rich sequence DNA-binding factor 1, GC-rich sequence DNA-binding factor candidate
Gensymbol PAXBP1