Läs mer
Invitrogen™ GeneBLAzer™ GCGR-CRE- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
- Accessnummer: NM_000160
- Populationsstatus: Pool av stabila celler
- GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1-celler innehåller den humana glukagonreceptorn (GCGR), (accessionsnummer NM_000160) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (Cat No. K1535)-celler innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av CRE Response Element. GCGR-CRE-bla CHO-K1-cellerna är funktionellt validerade för Z’ -faktor och EC50-koncentrationer av glukagon. Dessutom har GCGR-CRE-bla CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000160 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1-celler skickas på torris, 8 x 10^6 cellers ⁄flaska. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Visa mer |