Läs mer
GCN2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
GCN2-IN-1 (A-92) is a potent general control nonderepressible 2 kinase (GCN2) inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.3-3 μM in the cell assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GCN2-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1448693-69-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H18N10O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | A-92 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 60 mg/mL (149.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |