Läs mer
Novus Biologicals™ GCNF/NR6A1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18011048 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18011048 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18011048 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP210976
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
The GCNF/NR6A1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_148. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens GCNF, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Olfactory
Proteintillstånd Native
For Research Use Only