missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GCNT3 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18107841 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18107841 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18107841 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP216626

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

GCNT3 Polyclonal specifically detects GCNT3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GCNT3
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulering 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Genaccessionsnr. O95395
Gene Alias beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoproteinbeta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 3, beta1,6GlcNAc-transferase, beta1,6-N-acetylglucosaminyltransferase-M, C2/4GnTGNTM, C24GNT, C2GnT2, C2GnT-M, C2GNTM, C2GnT-mucin type, Core 2/core 4 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase, EC 2.4.1.102, EC 2.4.1.150, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 3, mucin type, hC2GnT-M, mucus-type core 2 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase
Gensymboler GCNT3
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GCNT3. The exact sequence is proprietary.
Molekylvikt av antigen 51 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9245
Testspecificitet Human. Expected to cross react based on sequence identity: Mouse (80%), Rat (80%), Bovine (90%).
Målarter Human
Innehåll och lagring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.