Läs mer
GDC-0152, MedChemExpress
Beskrivning
GDC-0152 is a potent IAPs inhibitor, and binds to the BIR3 domains of XIAP, cIAP1, cIAP2 and the BIR domain of ML-IAP with Ki values of 28 nM, 17 nM, 43 nM and 14 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC-0152 |
| CAS | 873652-48-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H34N6O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (100.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1[C@H](C(NC2=C(C3=CC=CC=C3)N=NS2)=O)CCC1)[C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.64 |
| Formel vikt | 498.64 |
| Visa mer |