Läs mer
GDC-0152, MedChemExpress
Produktkod. 16485788
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485788 10 mg
16411947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485788 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13638
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress GDC-0152 is a potent IAPs inhibitor, and binds to the BIR3 domains of XIAP, cIAP1, cIAP2 and the BIR domain of ML-IAP with Ki values of 28 nM, 17 nM, 43 nM and 14 nM, respectively.
GDC-0152 is a potent IAPs inhibitor, and binds to the BIR3 domains of XIAP, cIAP1, cIAP2 and the BIR domain of ML-IAP with Ki values of 28 nM, 17 nM, 43 nM and 14 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GDC-0152
CAS 873652-48-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H34N6O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (100.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@H](C(NC2=C(C3=CC=CC=C3)N=NS2)=O)CCC1)[C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O
Molekylvikt (g/mol) 498.64
Formel vikt 498.64
Procent renhet 99.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death