Läs mer
GDC 0152, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC 0152 |
| CAS | 873652-48-3 |
| Molekylformel | C25 H34 N6 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-1-((S)-2-Cyclohexyl-2-((S)-2-(methylamino)propanamido)acetyl)-N-(4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, N-Methyl-L-alanyl-(2S)-2-cyclohexylglycyl-N-(4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)-L-prolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N6O3S/c1-16(26-2)22(32)27-21(18-12-7-4-8-13-18)25(34)31-15-9-14-19(31)23(33)28-24-20(29-30-35-24)17-10-5-3-6-11-17/h3,5-6,10-11,16,18-19,21,26H,4,7-9,12-15H2,1-2H3,(H,27,32)(H,28,33)/t16-,19+,21-/m0/s1 |
| LEDER | CN[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C1CCCCC1)C(=O)N2CCC[C@@H]2C(=O)Nc3snnc3c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (2R)-1-[(2S)-2-cyklohexyl-2-[[(2S)-2-(metylamino)propanoyl]amino]acetyl]-N-(4-fenylthiadiazol-5-yl)pyrrolidin-2-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.64 |
| Formel vikt | 498.2413 |